(3Z)-3-[(4-Hydroxy-3-methoxy-5-methylphenyl)methylidene]-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32142-1G
APOSOR32142-1GEA 1570 EUR
APOSOR32142-1G
(3Z)-3-[(4-Hydroxy-3-methoxy-5-methylphenyl)methylidene]-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, tech
(3Z)-3-[(4-Hydroxy-3-methoxy-5-methylphenyl)methylidene]-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Formel: C₁₇H₁₅NO₃
Molecular Weight: 281,306 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05668727
CAS-Nummer: 860648-89-1