2,2'-((2-((2-Hydroxyethyl)amino)ethyl)azanediyl)bis(ethan-1-ol) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,2'-((2-((2-Hydroxyethyl)amino)ethyl)azanediyl)diethanol
OR321430-250MG
APOSOR321430-250MGEA
538
EUR
APOSOR321430-250MG
2,2'-((2-((2-Hydroxyethyl)amino)ethyl)azanediyl)bis(ethan-1-ol) 95%
2,2'-((2-((2-Hydroxyethyl)amino)ethyl)azanediyl)bis(ethan-1-ol)
Formel:
C₈H₂₀N₂O₃ Molecular Weight: 192,256 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20667837 CAS-Nummer: 60487-26-5 |