2-(1-Methylhydrazin-1-yl)pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32144-1G
APOSOR32144-1GEA
671
EUR
APOSOR32144-1G
2-(1-Methylhydrazin-1-yl)pyrazine 95%
2-(1-Methylhydrazin-1-yl)pyrazine
Formel:
C₅H₈N₄ Molecular Weight: 124,144 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05975001 CAS-Nummer: 76319-95-4 |