tert-Butyl-4-((methylamino)methyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 4-((methylamino)methyl)piperidine-1-carboxylate
OR321451-5G
APOSOR321451-5GEA
104
EUR
APOSOR321451-5G
tert-Butyl-4-((methylamino)methyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-((methylamino)methyl)piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₂H₂₄N₂O₂ Molecular Weight: 228,3300 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06656629 CAS-Nummer: 138022-02-3 |