4-Hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)-2H-chromen-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32146-1G
APOSOR32146-1GEA 1570 EUR
APOSOR32146-1G
4-Hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)-2H-chromen-2-one, tech
4-Hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)-2H-chromen-2-one
Formel: C₁₈H₁₅NO₃
Molecular Weight: 293,317 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05974927
CAS-Nummer: 860649-07-6