3-Acetyl-1-ethyl-4-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32147-1G
APOSOR32147-1GEA 874 EUR
APOSOR32147-1G
3-Acetyl-1-ethyl-4-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one 95%
3-Acetyl-1-ethyl-4-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one
Formel: C₁₃H₁₃NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00226605
CAS-Nummer: 66134-57-4