2-(Tetrahydrofuran-3-yl)acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR321471-1G
OR321471-5G
APOSOR321471-1GEA
0
EUR
APOSOR321471-1G
APOSOR321471-5G
2-(Tetrahydrofuran-3-yl)acetic acid 97%
2-(Tetrahydrofuran-3-yl)acetic acid
Formel:
C₆H₁₀O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06411265 CAS-Nummer: 138498-97-2 |