3-Acetyl-4-hydroxy-1-methyl-1,2-dihydroquinolin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32148-1G
APOSOR32148-1GEA 874 EUR
APOSOR32148-1G
3-Acetyl-4-hydroxy-1-methyl-1,2-dihydroquinolin-2-one 95%
3-Acetyl-4-hydroxy-1-methyl-1,2-dihydroquinolin-2-one
Formel: C₁₂H₁₁NO₃
Molecular Weight: 217,221 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00220073
CAS-Nummer: 54289-76-8