7-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR321484-5G
APOSOR321484-5GEA
201
EUR
APOSOR321484-5G
7-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
7-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formel:
C₇H₅ClN₂ Molecular Weight: 152.5800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08234945 CAS-Nummer: 357263-48-0 |