6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Bromo-7-azaindole
OR321485-5G
APOSOR321485-5GEA
172
EUR
APOSOR321485-5G
6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₇H₅BrN₂ Molecular Weight: 197.04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659667 CAS-Nummer: 143468-13-7 |