3-Acetyl-1-benzyl-4-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32149-1G
APOSOR32149-1GEA
1570
EUR
APOSOR32149-1G
3-Acetyl-1-benzyl-4-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one, tech
3-Acetyl-1-benzyl-4-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one
Formel:
C₁₈H₁₅NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03230499 CAS-Nummer: 161185-40-6 |