Ethyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321493-1G
OR321493-250MG
APOSOR321493-1GEA
0
EUR
APOSOR321493-1G
APOSOR321493-250MG
Ethyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Ethyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Formel:
C₁₄H₁₉NO₂·ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD30738189 CAS-Nummer: 2307737-09-1 |