3-Formyl-2,6-dimethoxypyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,6-Dimethoxynicotinaldehyde, 2,6-Dimethoxypyridine-3-carboxaldehyde
OR3215-1G
APOSOR3215-1GEA
39.3
EUR
APOSOR3215-1G
3-Formyl-2,6-dimethoxypyridine 97%
3-Formyl-2,6-dimethoxypyridine
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,17 g/mol Schmelzpunkt: 68…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08064048 CAS-Nummer: 58819-72-0 |