3-Acetyl-1-butyl-4-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32152-1G
APOSOR32152-1GEA
1570
EUR
APOSOR32152-1G
3-Acetyl-1-butyl-4-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one, tech
3-Acetyl-1-butyl-4-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one
Formel:
C₁₅H₁₇NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00101165 CAS-Nummer: 161185-41-7 |