3-Acetyl-1-cyclohexyl-4-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32153-1G
APOSOR32153-1GEA
1570
EUR
APOSOR32153-1G
3-Acetyl-1-cyclohexyl-4-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one, tech
3-Acetyl-1-cyclohexyl-4-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one
Formel:
C₁₇H₁₉NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05974942 CAS-Nummer: 860649-19-0 |