Methyl 4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321532-1G
OR321532-250MG
APOSOR321532-1GEA
0
EUR
APOSOR321532-1G
APOSOR321532-250MG
Methyl 4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Methyl 4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₇NO₂·ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02179145 CAS-Nummer: 863769-42-0 |