tert-Butyl ((1S,3R)-3-(hydroxymethyl)cyclohexyl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
OR321534-100MG
APOSOR321534-100MGEA
364
EUR
APOSOR321534-100MG
tert-Butyl ((1S,3R)-3-(hydroxymethyl)cyclohexyl)carbamate
tert-Butyl ((1S,3R)-3-(hydroxymethyl)cyclohexyl)carbamate
Formel:
C₁₂H₂₃NO₃ Molecular Weight: 229.316 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD14635493 CAS-Nummer: 1932640-02-2 |