rac-(R)-2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)pyrrolidin-3-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR321538-1G
OR321538-250MG
APOSOR321538-1GEA
400
EUR
APOSOR321538-1G
APOSOR321538-250MG
rac-(R)-2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)pyrrolidin-3-yl)acetic acid
rac-(R)-2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)pyrrolidin-3-yl)acetic acid
Formel:
C₂₁H₂₁NO₄ Molecular Weight: 351.396 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02179121 CAS-Nummer: 868523-86-8 |