3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321548-1G
OR321548-250MG
APOSOR321548-1GEA
560
EUR
APOSOR321548-1G
APOSOR321548-250MG
3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₇NO·ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28108399 CAS-Nummer: 173447-85-3 |