5-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR32162-1G
APOSOR32162-1GEA 219 EUR
APOSOR32162-1G
5-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]-1H-pyrazole
5-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]-1H-pyrazole
Formel: C₁₂H₁₀N₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00138185
CAS-Nummer: 321385-58-4