3-Acetyl-6-(tert-butyl)-2(1H)-pyridinone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Acetyl-6-tert-butyl-1,2-dihydropyridin-2-one
OR32168-1G
APOSOR32168-1GEA
1330
EUR
APOSOR32168-1G
3-Acetyl-6-(tert-butyl)-2(1H)-pyridinone 95%
3-Acetyl-6-(tert-butyl)-2(1H)-pyridinone
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ Molecular Weight: 193,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056604 CAS-Nummer: 885950-54-9 |