4'-Phenyl-3,4-dihydro-2H-spiro[naphthalene-1,2'-[1,3,4]triazolidine]-5'-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32185-1G
APOSOR32185-1GEA
1570
EUR
APOSOR32185-1G
4'-Phenyl-3,4-dihydro-2H-spiro[naphthalene-1,2'-[1,3,4]triazolidine]-5'-one, tech
4'-Phenyl-3,4-dihydro-2H-spiro[naphthalene-1,2'-[1,3,4]triazolidine]-5'-one
Formel:
C₁₇H₁₇N₃O Molecular Weight: 279,336 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00140495 CAS-Nummer: 131365-81-6 |