5-(3-Chlorophenoxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32187-1G
APOSOR32187-1GEA
671
EUR
APOSOR32187-1G
5-(3-Chlorophenoxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-(3-Chlorophenoxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₁ClN₂O₂ Molecular Weight: 250.69 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00215393 CAS-Nummer: 109925-12-4 |