(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(5-methylfuran-2-yl)prop-2-en-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32192-1G
APOSOR32192-1GEA 874 EUR
APOSOR32192-1G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(5-methylfuran-2-yl)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(5-methylfuran-2-yl)prop-2-en-1-one
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00172111
CAS-Nummer: 1233858-29-1