2-Benzoyl-1H-imidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32196-1G
APOSOR32196-1GEA
224
EUR
APOSOR32196-1G
2-Benzoyl-1H-imidazole 95%
2-Benzoyl-1H-imidazole
Formel:
C₁₀H₈N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00707818 CAS-Nummer: 38353-02-5 |