3,5-Dichloro-N-methylbenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32199-1G
APOSOR32199-1GEA
427
EUR
APOSOR32199-1G
3,5-Dichloro-N-methylbenzamide 95%
3,5-Dichloro-N-methylbenzamide
Formel:
C₈H₇Cl₂NO Molecular Weight: 204,053 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00243816 CAS-Nummer: 33244-92-7 |