1-Phenylcyclopropancarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR322012-1G
APOSOR322012-1GEA
0
EUR
APOSOR322012-1G
1-Phenylcyclopropancarbonsäure
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001288 CAS-Nummer: 6120-95-2 |