6-[(E)-2-[4-(Propan-2-yl)phenyl]ethenyl]-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32202-1G
APOSOR32202-1GEA
1570
EUR
APOSOR32202-1G
6-[(E)-2-[4-(Propan-2-yl)phenyl]ethenyl]-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one, tech
6-[(E)-2-[4-(Propan-2-yl)phenyl]ethenyl]-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one
Formel:
C₁₅H₁₈N₂O Molecular Weight: 242,316 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793320 CAS-Nummer: 303146-59-0 |