Comanic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR322025-250MG
APOSOR322025-250MGEA
0
EUR
APOSOR322025-250MG
Comanic acid
Comanic acid
Formel:
C₆H₄O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059958 CAS-Nummer: 499-05-8 |