Triethylammoniumchlorid

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: Triethylamin Hydrochlorid

OR322028-25G
APOSOR322028-25GEA 21.9 EUR
APOSOR322028-25G
Triethylammoniumchlorid
Triethylammonium chloride
Formel: C₆H₁₆ClN
Molecular Weight: 137,65 g/mol
Schmelzpunkt: 254…261 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012500
CAS-Nummer: 554-68-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR