5-Acetyl-2-(diethylamino)-6-methylpyridine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32203-1G
APOSOR32203-1GEA 1570 EUR
APOSOR32203-1G
5-Acetyl-2-(diethylamino)-6-methylpyridine-3-carbonitrile, tech
5-Acetyl-2-(diethylamino)-6-methylpyridine-3-carbonitrile
Formel: C₁₃H₁₇N₃O
Molecular Weight: 231,294 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00793586
CAS-Nummer: 303146-98-7