trans-2,3-Epoxybutan
Lieferant: Apollo Scientific
OR322036-5G
OR322036-25G
APOSOR322036-5GEA
198
EUR
APOSOR322036-5G
APOSOR322036-25G
trans-2,3-Epoxybutan
trans-2,3-Epoxybutane
Formel:
C₄H₈O Siedepunkt: 54…55 °C Dichte: 0,804 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: –26 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005129 CAS-Nummer: 21490-63-1 UN: 3271 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...