trans-2,3-Epoxybutan

Lieferant: Apollo Scientific

OR322036-5G OR322036-25G
APOSOR322036-5GEA 198 EUR
APOSOR322036-5G APOSOR322036-25G
trans-2,3-Epoxybutan
trans-2,3-Epoxybutane
Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 54…55 °C
Dichte: 0,804 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005129
CAS-Nummer: 21490-63-1
UN: 3271
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR