5-Acetyl-6-methyl-2-(piperidin-1-yl)pyridine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32204-1G
APOSOR32204-1GEA
1570
EUR
APOSOR32204-1G
5-Acetyl-6-methyl-2-(piperidin-1-yl)pyridine-3-carbonitrile, tech
5-Acetyl-6-methyl-2-(piperidin-1-yl)pyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₄H₁₇N₃O Molecular Weight: 243,304 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793588 CAS-Nummer: 121348-11-6 |