1,2-Diamino-9,10-anthrachinon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR322042-5G
APOSOR322042-5GEA
0
EUR
APOSOR322042-5G
1,2-Diamino-9,10-anthrachinon
1,2-Diamino-9,10-anthrachinon
Formel:
C₁₄H₁₀N₂O₂ Schmelzpunkt: 288 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001219 CAS-Nummer: 1758-68-5 |