4,5-Dichloro-2-ethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32207-1G
APOSOR32207-1GEA
1120
EUR
APOSOR32207-1G
4,5-Dichloro-2-ethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
4,5-Dichloro-2-ethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formel:
C₆H₆Cl₂N₂O Molecular Weight: 193,031 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793799 CAS-Nummer: 33098-10-1 |