2-(3,4-Dichlorphenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR322080-1G
APOSOR322080-1GEA 0 EUR
APOSOR322080-1G
2-(3,4-Dichlorphenyl)ethanol
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₈Cl₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800673
CAS-Nummer: 35364-79-5