(3Z)-1-Methyl-3-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32209-1G
APOSOR32209-1GEA 1570 EUR
APOSOR32209-1G
(3Z)-1-Methyl-3-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, tech
(3Z)-1-Methyl-3-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Formel: C₁₅H₁₃N₃O
Molecular Weight: 251,283 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00194472
CAS-Nummer: 15096-16-9