(3E)-3-[2-(4-Methoxyphenyl)hydrazin-1-ylidene]-1-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32210-1G
APOSOR32210-1GEA 1570 EUR
APOSOR32210-1G
(3E)-3-[2-(4-Methoxyphenyl)hydrazin-1-ylidene]-1-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, tech
(3E)-3-[2-(4-Methoxyphenyl)hydrazin-1-ylidene]-1-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Formel: C₁₆H₁₅N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01314765
CAS-Nummer: 303984-92-1