tert-Butyl-N-hydroxycarbamat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR322101-100G OR322101-25G OR322101-500G
APOSOR322101-100GEA 0 EUR
APOSOR322101-100G APOSOR322101-25G APOSOR322101-500G
tert-Butyl-N-hydroxycarbamat
tert-Butyl-N-hydroxycarbamat
Formel: C₅H₁₁NO₃
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002107
CAS-Nummer: 36016-38-3