(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR322114-1G OR322114-5G
APOSOR322114-1GEA 0 EUR
APOSOR322114-1G APOSOR322114-5G
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Formel: C₅H₈O₄
Siedepunkt: 142 °C/20mmHg
Dichte: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191370
CAS-Nummer: 6034-46-4