(R)-(+)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR322115-1G
APOSOR322115-1GEA
0
EUR
APOSOR322115-1G
(R)-(+)-1-(p-Tolyl)ethylamine
(R)-(+)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Formel:
C₉H₁₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145202 CAS-Nummer: 4187-38-6 |