6-Bromohexanamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR322129-5G
APOSOR322129-5GEA
45.1
EUR
APOSOR322129-5G
6-Bromohexanamide
6-Bromohexanamide
Formel:
C₆H₁₂BrNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236597 CAS-Nummer: 57817-55-7 |