p-Toluolsulfonsäure Monohydrat 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Toluol-4-sulfonsäure Monohydrat, 4-Methylbenzolsulfonsäure Monohydrat

OR322135-100G
APOSOR322135-100GEA 21.9 EUR
APOSOR322135-100G
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat 99%
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
Formel: C₇H₈O₃S·1H₂O
Molecular Weight: 190,22 g/mol
Siedepunkt: 140 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 103…106 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142137
CAS-Nummer: 6192-52-5
UN: 2585
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR