N-[(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methyl]aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32214-1G
APOSOR32214-1GEA
339
EUR
APOSOR32214-1G
N-[(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methyl]aniline 95%
N-[(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methyl]aniline
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O Molecular Weight: 202.252 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04124300 CAS-Nummer: 733796-14-0 |