1-Brom-4-methylcyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR322145-5G OR322145-1G
APOSOR322145-5GEA 209 EUR
APOSOR322145-5G APOSOR322145-1G
1-Brom-4-methylcyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97%
1-Brom-4-methylcyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₇H₁₃Br
Siedepunkt: 94…96 °C/50mmHg
Dichte: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014282
CAS-Nummer: 6294-40-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR