3-Brom-N,N-dimethylbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
OR322148-250MG
APOSOR322148-250MGEA 30.6 EUR
APOSOR322148-250MG
3-Brom-N,N-dimethylbenzamid
3-Brom-N,N-dimethylbenzamid
Formel: C₉H₁₀BrNO
Molecular Weight: 228,0858 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01215179
CAS-Nummer: 24167-51-9