(2Z)-2-[4-(3,3-Dimethyl-2-oxoazetidin-1-yl)phenyl]-3-(dimethylamino)prop-2-enenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32215-1G
APOSOR32215-1GEA
1570
EUR
APOSOR32215-1G
(2Z)-2-[4-(3,3-Dimethyl-2-oxoazetidin-1-yl)phenyl]-3-(dimethylamino)prop-2-enenitrile, tech
(2Z)-2-[4-(3,3-Dimethyl-2-oxoazetidin-1-yl)phenyl]-3-(dimethylamino)prop-2-enenitrile
Formel:
C₁₆H₁₉N₃O Molecular Weight: 269,342 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793385 CAS-Nummer: 303985-91-3 |