(3-Brompropyl)ammoniumbromid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Amino-3-brompropan Hydrobromid, 3-Brompropylamin Hydrobromid
OR322151-100G
OR322151-500G
OR322151-25G
APOSOR322151-100GEA
31.9
EUR
APOSOR322151-100G
APOSOR322151-500G
APOSOR322151-25G
(3-Brompropyl)ammoniumbromid
3-Brompropylamine hydrobromide
Formel:
BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br Molecular Weight: 218.92 g/mol Schmelzpunkt: 171…174 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012912 CAS-Nummer: 5003-71-4 EINECS: 225-675-0 |