(2-Aminophenyl)acetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-Aminophenyl)acetonitrile, 2-Aminobenzyl cyanide, (2-Aminophenyl)acetonitrile
OR322191-250MG
APOSOR322191-250MGEA
53.8
EUR
APOSOR322191-250MG
(2-Aminophenyl)acetonitril
(2-Aminophenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₈N₂ Molecular Weight: 132,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00091082 CAS-Nummer: 2973-50-4 |